Imprimer
Viscosimètres DV avec systèmes cônes/plaques Wells/Brookfield
Fournisseur: AMETEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
HADV2PCP230 HBDV2PCP230 LVDV2PCP230 RVDV2PCP230 LVDV3YCP230 RVDV3YCP230
616-2810EA 0 EUR
616-2810 616-2811 616-2808 616-2809 645-0752 616-2732
Viscosimètres DV avec systèmes cônes/plaques Wells/Brookfield
Viscosimètres Viscosimètres rotatifs
Ssystèmes cône-plateau pour la détermination de viscosité absolue de petits échantillons.
  • Petits échantillons de 0,5 - 2,0 ml
  • Contrôle rapide de la température grâce à la petite taille des échantillons
  • Technologie Electronic Gap Adjustment™ simplifiant l'installation et améliorant la précision
  • Précision de ±1,0 % de la plage; reproductibilité de 0,2 % de la plage totale
La résistance à la rotation du cône, causée par la présence d'échantillon liquide entre le cône et le plateau, produit un couple proportionnel à la contrainte de cisaillement dans le liquide. Le positionnement relatif correct du cône et du plateau est obtenu grâce à une procédure mécanique simple, sans jauge externe ni instrument supplémentaire.
Informations de commande: Cette version cône-plateau est disponible pour les modèles de viscosimètres décrits ci-dessus, à l'exception du DV-E. Les systèmes cône-plateau ne peuvent pas être montés ultérieurement sur des viscosimètres standard. Fourni avec 1 mobile cône (au choix, à préciser à la commande), un socle et un godet à échantillon. Autres accessoires disponibles sur demande.