Imprimer
Réseau sous vide local VACUU.LAN®
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 509 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Réseau sous vide local VACUU.LAN®
Vannes Vannes à vide
Le réseau sous vide local VACUU.LAN raccorde plusieurs postes de travail à une pompe à vide. Les différents modules permettent de raccorder presque toutes les applications sous vide courantes telles que les évaporateurs rotatifs, les concentrateurs à vide, les sécheurs pour gel, les étuves et les systèmes de filtration. Il peut être intégré dans le nouveau mobilier de laboratoire au moment du montage ou installé par la suite dans les laboratoires existants.
  • Configuration de raccordements individuels, raccords à vide adaptés au mieux aux exigences du poste de travail
  • Vannes anti-retour intégrées permettant d'éviter une contamination croisée, même avec une pression différentielle faible
  • Génération de vide en fonction de la demande, basculement automatique à l'intérieur et à l'extérieur de la pompe à vide
  • Conception flexible, s'adaptant facilement aux changements des besoins ou au raccordement au vide
  • Conception pratique, installation intégrée (conduit d'installation) ou à montage mural
Modules VACUU.LAN VCL: Les modules sont entièrement assemblés ou pré-assemblés et prêts pour le raccordement. Différents éléments de raccordement permettent une installation intégrée dans le nouveau mobilier de laboratoire prévu, l'installation ultérieure dans les laboratoires existants ou la mise à niveau des réseaux plus anciens existants. Chaque module VCL se compose d'un élément de raccordement et d'un élément fonctionnel.
Éléments de raccordement: Les éléments de raccordement sont utilisés pour le montage sur ou dans le mur et constituent l'élément de raccordement entre le réseau sous vide et le raccord à vide. Le choix de l'élément de raccordement dépend de l'installation du réseau sous vide, dans les laboratoires existants ou intégré dans le nouveau mobilier de laboratoire prévu.
Pièce de raccordement A1: Pour une installation visible des conduites de vide sur le mur ou un meuble de laboratoire. Il est adapté lorsque l'équipement d'un laboratoire doit être modifié.
Pour montage en surface de tubulures à vide sur un mur ou du mobilier de laboratoire. Souvent utile si un laboratoire doit être équipé à une date ultérieure.
Pièce de raccordement A2: Pour le montage sur un ancien réseau existant. Montage à l'arrière de panneaux, d'un meuble, etc.
Pour l'intégration invisible des tubulures à vide dans le mobilier de laboratoire. Montage par l'avant.
Élément de raccordement, A2
Pour la mise à niveau des anciens réseaux existants. Est monté à l'arrière des panneaux, sur les parois arrière du mobilier et autres.
Module d'arrêt et de régulation manuelle VCL 02: Avec vanne de régulation et pour le réglage précis du débit, combinée avec une vanne d'arrêt, pour maintenir le réglage du débit.
Pour la mise à niveau des réseaux plus anciens existants. Se visse sur les manchons de raccordement existants.
Module de régulation manuelle pour hotte VCL AR: Constitué d'une unité de réglage manuel et d'un raccord au vide séparé pour l'installation dans les hottes.
Module de régulation automatique pour hotte VCL AE: Constitué d'une unité de réglage automatique, d'un raccord au vide séparé pour l'installation dans les hottes et d'un raccordement de mesure destiné au raccord avec le contrôleur à vide CVC 2“ ou VNC 1.
Membrane à réglage du débit pour l'ouverture et la fermeture de la tubulure à vide et le réglage fin de la capacité d'aspiration.
Module de commande automatique, VCL-B 11: Constitué d'une unité de réglage automatique (à compléter par un régulateur de vide CVC 3000 ou VNC 2), avec pièce de raccordement A5, M35×1,5, constituée de A5, B1, C3.
Avec membrane à réglage du débit pour le réglage fin de la capacité d'aspiration, associé à une valve à bille pour l'ouverture et la fermeture de la tubulure à vide ; le réglage fin est conservé.
Elément opérationnel C3B: Électrovanne pour conduite d'aspiration, filetage M35×1,5.
The connecting elements are used for mounting on or in the wall and form the connecting element between the vacuum network and the vacuum connector. The selection of the connecting element depends on whether the vacuum network is to be installed in existing laboratories or integrated into newly planned laboratory furniture.