Imprimer
Systèmes d'aspiration d'air VACUSAFE
Fournisseur: Integra
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
158320 158300 158310
391-2094EA 2140 EUR
391-2094 181-0271 181-0270
Systèmes d'aspiration d'air VACUSAFE
Pompe Systèmes de pompe à vide
Ces systèmes sont utilisés pour l'aspiration, l'extraction ou la filtration des liquides biologiques ou chimiques, proprement et efficacement. Toutes les fonctions nécessaires sont intégrées dans cet appareil compact. Grâce à son fonctionnement avec un bouton unique, le dispositif est toujours prêt à l'emploi.
  • Le système de vide est toujours prêt à l'emploi, rapide, facile à utiliser
  • Permet d'éviter la contamination du laboratoire et de l'environnement
  • Toute dernière technologie de pompe, fonctionnement ultra-silencieux
  • La pompe s'arrête automatiquement lorsque le vide est atteint
  • Aisément transportable, indépendante de l'approvisionnement en eau et du système d'évacuation
Aspiration contrôlée de liquides dans des conteneurs de laboratoire standard tels que cuvettes, tubes à essai, microplaques de titrage, boîtes de Petri, flacons Roller, etc. Déchets de liquides biologiques ou chimiques. Filtration de liquides (milieux de culture) grâce à des systèmes de filtrage. Design compact et convivial. Contrôle automatique du niveau (VACUSAFE Comfort Plus) pour éviter le trop plein. Deux filtres hydrophobes : un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur du réseau d'admission de la pompe, pour la protection de l'appareil et de ses composants électroniques contre la moisissure. Bouton rotatif pour le contrôle automatique du vide (300 à 600 mbar). Raccords rapides, résistants aux produits chimiques (PVDF), pour l'assemblage des tubes (VACUSAFE Comfort Plus). Comprend un système de fonctionnement manuel VACUBOY et un adaptateur en acier inoxydable 40 mm. Toutes les pièces en contact avec un liquide telles que le flacon, le couvercle, les tubes, les raccords et le système de fonctionnement manuel sont autoclavables. Utilisation double conviviale ; deux systèmes de fonctionnement manuel VACUBOY peuvent être reliés à un flacon VACUSAFE (raccord en Y nécessaire).
Informations de livraison: le système fourni comprend un flacon en PP de 4 litres (flacon en verre de 2 litres pour 181-0271) avec couvercle et raccords de tuyaux cannelés en PVDF (raccords rapides avec les modèles Comfort Plus), capteur de niveau de remplissage (modèles Comfort Plus uniquement), un kit de tubes avec filtre, un bloc d'alimentation, un système de fonctionnement manuel VACUBOY et un adaptateur en acier inoxydable monocanal de 40 mm. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus de détails sur les accessoires, y compris un système de fonctionnement manuel VACUBOY supplémentaire, des connecteurs en Y, etc.