Imprimer
Huiles pour pompes rotatives à palettes
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20687010 20687011 20687012 20687013
181-1241EA 45.3 EUR
181-1241 181-1242 181-1243 181-0449
Huiles pour pompes rotatives à palettes
Lubrifiants
Huile pour pompe rotative à palettes, B
L'huile pour pompe rotative à palettes B présente d'excellentes caractéristiques de viscosité et une pression de vapeur basse. Sa résistance chimique exceptionnelle, son comportement plus stable lors du pompage d'oxydants, de vapeurs acides et basiques, et le fait qu'elle soit mieux tolérée au contact avec la peau, classent cette huile en dehors des huiles minérales classiques. Même après une utilisation continue pendant plusieurs semaines ou mois, l'huile permet d'assurer un maintien permanent de la pression. Utilisée pour l'amorçage de toutes lesEn savoir plus