Imprimer
Pompes et groupe de pompage chimie, MD 4C NT
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20736400 20736700 736701 20736800 736401 20736600 736702 736801 736402 20736445 22613972
181-1068EA 5110 EUR
181-1068 181-1071 181-1072 181-1073 181-1069 181-0489 181-0195 181-0167 VACU736402 181-0252 181-0483
Pompes et groupe de pompage chimie, MD 4C NT
Pompe Pompes à vide à membrane
Les groupes de pompage VACUUBRAND répondent à un large éventail d'applications pour le vide ou le transfert de gaz et de vapeurs corrosives dans des laboratoires, en tant qu'alternative aux pompes à palettes et à jet d'eau. Design compact, fonctionnement silencieux. Longue durée de vie, remplacement aisé des membranes et des clapets. Vide exempt d'huile.
  • Grande résistance chimique (pièces internes en PTFE)
  • Débit élevé, même avec une faible pression d'aspiration
  • Lest d'air de série pour le travail avec des condensats
  • Niveau de récupération des solvants proche des 100% avec le condenseur d'émission
  • Réglage manuel aisé
MD 4C NT:
Three-stage chemistry design diaphragm pumps are an excellent solution for continuous, oil-free pumping of corrosive gases and vapours and meet even challenging requirements. The three-stage design provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All parts of the MD 4C NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics. Well proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Due to the gas ballast valve and its very good ultimate vacuum (even with gas ballast) the MD 4C NT is also suitable for pumping condensable vapours of high boiling solvents. The NT-series features further improved performance data, easy service and superior vapour tolerance.
Modèle MD 4C NT + AK + EK
Composé de la pompe à membrane chimique MD 4C NT, du support de pompe, du séparateur côté aspiration (AK) pour une protection contre les particules et les liquides, ainsi que du condenseur d'émission isolé (EK) pour une récupération efficace des solvants à des fins de protection de l'environnement et de réutilisation.
Modèle MD 4C NT + AK SYNCHRO + EK
Ce groupe de pompage partiel permet le fonctionnement synchrone de deux systèmes à vide avec une seule pompe à vide. Composé de la pompe à membrane chimique MD 4C, du support de pompe, du séparateur côté aspiration (AK) pour la protection contre les particules et les liquides. Condenseur d'émission isolé (EK) côté vide pour la récupération efficace des solvants à des fins de protection de l'environnement et de réutilisation. Réglage manuel double et valves anti-retour pour éviter toute influence mutuelle.
Model MD 4CRL NT:
For applications requiring an especially high leak tightness of the pump, we recommend the MD 4CRL NT. The three-stage construction provides the advantageous combination of high pumping speed and very low ultimate vacuum. All major parts of the MD 4CRL NT in contact with pumped media are made of chemically resistant fluoroplastics or a special, highly corrosion-resistant stainless steel. Well-proven PTFE sandwich diaphragms provide increased reliability and extended operating life. Every single pump is tested for an integral leakage rate of 0,001 mbar l/s.
Model MD 4C NT + 2AK:
This chemistry vacuum system has a wide range of applications like evacuation, evaporation and pumping of gases and vapours in chemical, biological and pharmaceutical laboratories that do not require condensation of solvent vapours at the outlet. This system is well proven for high vacuum requirements with high boiling solvents. Typical applications are vacuum concentrators, rotary evaporators and drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The catchpot at the outlet collects condensate, avoids condensate backflow towards the pump and reinforces the whisper-quiet operation of the pump.
MD 4C NT + AK + EK-Peltronic:
This system is ideal for high vacuum requirements with high boiling solvents. Typical applications are rotary evaporators and drying ovens. The separator at the inlet (AK), made of glass with a protective coating, retains particles and liquid droplets. The included emission Peltronic® emission condenser performs condensation of solvent vapours without external coolant such as water or dry ice. It works electronically and uses Peltier elements as cooling system. All wetted parts are highly chemically resistant.
Informations de commande: Model MD 4C NT + AK + EK-Peltronic is supplied without plug but two necessary UK power cords (VACU20637654 + VACU20676020) will be supplied free of charge. Model MD 4C NT + 2AK is supplied with an EU plug but a UK power cord 181-0250 will be supplied free of charge.
Attention: Note: Merci de visiter notre site web pour plus de détails sur la gamme complète des systèmes chimiques Vacuubrand chimie et systèmes synchronisés.