Imprimer
Colliers de serrage pour raccords à petite bride
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 25.4 EUR
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Colliers de serrage pour raccords à petite bride
Pinces Pinces à usage général
Pour la fixation et la compression mécanique des joints d'étanchéité.
En aluminium ou acier inoxydable.
  • Colliers de serrage en aluminium avec écrous à ailettes pour une fixation rapide sans outil
  • Colliers de serrage en acier inoxydable à réglage par vis à six pans; pour utilisation en milieu corrosif, des applications avec faible dégagement de gaz et pour une propreté parfaite
  • Composants pour un large éventail de raccords