Imprimer
Anneaux de centrage intérieurs pour raccords à petite bride
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20660120 20660121 20660122 20660124 20660125 20660126
185-1221EA 20.3 EUR
185-1221 185-1223 185-1225 185-1222 185-1224 185-1226
Anneaux de centrage intérieurs pour raccords à petite bride
Scellés Bagues d'étanchéité
En acier inoxydable avec rondelle d'étanchéité en FPM
  • Plage de température de fonctionnement de −40 à +150 °C
  • Egalement utilisables pour les brides étuvables dans les applications de vide poussé
  • Joint d'étanchéité en FPM avec faible dégagement de gaz