Imprimer
Anneaux de centrage extérieurs pour raccords à petite bride
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20660190 20660191 20660192 20660195 20660196 20660197
185-1231EA 12.2 EUR
185-1231 185-1232 185-1233 185-1241 185-1242 185-1243
Anneaux de centrage extérieurs pour raccords à petite bride
Scellés Bagues d'étanchéité
L'anneau de centrage est placé sur le diamètre extérieur de la petite bride, le joint d'étanchéité étant ainsi enfoncé à l'intérieur.
  • Les joints d'étanchéité en NBR sont utilisables de −25 à +80 °C, celles en FPM de −40 à +150 °C environ
  • Le centrage extérieur permet d'utiliser le même anneau pour 2 dimensions nominales
  • Aucun interstice n'est présent du côté du vide
En PBT, avec joints d'étanchéité en NBR ou FPM.