Imprimer
Solutions de nettoyage pour bains à ultrasons
Fournisseur: BRANSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 20.2 EUR
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Solutions de nettoyage pour bains à ultrasons
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
GP II - Détergent pour usage universel.
Elimine toutes salissures, traces de doigts, poussières, huiles et graisses légères sur des composants divers en production, télecommunication et autres industries légères.
  • phosphate-free, non-irritant, alkaline cleaning agent
JC - Détergent pour bijouterie:
exempt de phosphates pour le nettoyage de bijoux et métaux précieux. Elimine particules, poussières, trace de doigts, huiles et oxydes. Pierres et métaux précieux retrouvent leur éclat originel.
OR - Mélange anti-oxydant: Mélange de détergent et de produits chimiques acides, exempt de phosphates. Elimine rapidement la rouille et l'oxyde de tous les métaux. Pour le nettoyage et le rafraîchissement de composants divers.
IS - Détergent pour usage industriel: Alcalin exempt de phosphates, non corrosif pour applications énergiques en industrie.