Imprimer
VWR®, Bains de nettoyage à ultrasons
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
142-6045EA 618 EUR
142-6045 142-6046
VWR®, Bains de nettoyage à ultrasons
Bains à ultrasons
Le nettoyage par ultrasons pénètre les interstices microscopiques et assure un nettoyage intégral des objets traités. Cela en fait l'une des méthodes de nettoyage les plus efficaces, économiques et puissantes disponibles. Il est utilisé dans des laboratoires, les techniques dentaires et médicales, la micro-électronique, l'ingénierie de précision, la cosmétique, l'optique et l'industrie automobile.
  • Housing and cleaning baths made from rust-proof stainless steel
  • High performance PTZ ultrasonic converter with ceramic technology
  • Baths with 9,2 litre capacity
En savoir plus