Imprimer
Transilluminateurs UV double longueur d'onde
Fournisseur: Vilber Lourmat
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
216120151 216120171 216126151 216126161 216126141 216126171
VILB216120151EA 0 EUR
VILB216120151 VILB216120171 VILB216126151 VILB216126161 VILB216126141 VILB216126171
Transilluminateurs UV double longueur d'onde
Transilluminateurs Transilluminateurs UV
Ce transilluminateur UV est un modèle polyvalent qui permet de nombreuses applications, notamment la documentation sur gels et le découpage de bandes.
  • Écran de protection anti-UV
  • Deux longueurs d'onde d'excitation
  • Modèle 26 LMX – Filtre Super-Bright pour une illumination précise et homogène, et par conséquent une qualité incomparable d'observation
Ce modèle polyvalent permet de nombreuses applications. Utilisable pour la documentation sur gel et le découpage des bandes.