Imprimer
Transilluminateurs et convertisseurs Visi-Blue™
Fournisseur: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
38-0200-01 38-0200-02 38-0200-04 95-0433-02 95-0461-02 38-0242-01
730-1019EA 829 EUR
730-1019 730-1020 UVPA38-0200-04 732-4387 732-4393 UVPA38-0242-01
Transilluminateurs et convertisseurs Visi-Blue™
Transilluminateurs Transilluminateurs à lumière bleue
Les transilluminateurs Visi-Blue™ sont conçus pour une utilisation avec les échantillons colorés aux colorants SYBR® Gold, SYBR® Green, GFP et autres colorants à 460 - 470 nm.
  • Ils minimisent les effets néfastes sur les échantillons d'ADN.
  • Le couvercle de protection orangé bloque la transmission de la lumière bleue et permet de visualiser des échantillons colorés de plus de 500 nm.
L×P×H : 337×241×121 mm (VB‑26V), 486×337×143 mm (VB‑40V) (couvercle de protection inclus dans la hauteur)
Poids : 6,8 kg (VB-26V), 9,6 kg (VB-40V)
Convertisseurs Visi-Blue™ : Le convertisseur Visi-Blue™ est simplement placé sur un transilluminateur UV à ondes moyennes (302 nm) afin de convertir les UV en lumière bleue à 460 - 470 nm. Le convertisseur comporte une surface en verre anti-rayures fusionnée dans une armature en métal.
The Visi-Blue™ converter plate is simply placed on top of a transilluminator equipped with mid-range (302 nm) UV to convert the UV to 460 to 470 nm blue light. The converter plate has a scratch resistant glass surface safety fused into a metal frame.