Imprimer
Transilluminateurs UV double intensité
Fournisseur: Vilber Lourmat
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213115011 213115021 213120111 213120121 213120131 213126101 213126111 213126121
VILB213115011EA 0 EUR
VILB213115011 VILB213115021 VILB213120111 VILB213120121 VILB213120131 VILB213126101 VILB213126111 VILB213126121
Transilluminateurs UV double intensité
Transilluminateurs Transilluminateurs UV
Les transilluminateurs UV permettent de sélectionner l'intensité de la lumière émise en fonction de son application: visualisation de gel ou excision de bande. Le transilluminateur ECX-F26.MX est doté d'un filtre Super-Bright qui arrête la lumière visible émise par les tubes UV pour une qualité incomparable de visualisation.
  • Écran de sécurité UV réglable et positionnable en fonction de l'angle de visualisation, afin de protéger contre les rayons UV nocifs
  • Sélecteur d'intensité pour visualiser les gels et découper les bandes
  • Technologie UV Master® avec réflecteur Ondulex® pour une production UV supérieure
L×P×H: 340×285×146 mm
Puissance: 240 V, 50 Hz