Imprimer
Chronomètres analogiques
Fournisseur: HANHART
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
122.0101-00 122.0201-00 122.0401-00 122.0301-00
609-1220EA 406 EUR
609-1220 HANH122.0201-00 609-1221 HANH122.0301-00
Chronomètres analogiques
Minuteurs Chronomètres analogiques
Minuteries supplémentaires pour la mesure du temps avec option d'interruption.
  • Boîtier en laiton chromé, finition en diamant
  • Levier à goupille, 7 rubis
  • Protégé contre les chocs, la poussière et les projections d'eau
  • Modèles industriels à échappement à ancre comportent des joints de boîtier supplémentaires pour une protection accrue contre la poussière et les projections d'eau