Imprimer
Thermomètre numérique de précision, testo 926
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0560.9261
620-1205EA 0 EUR
620-1205
Thermomètre numérique de précision, testo 926
Thermomètres Thermomètres numériques
The testo 926 TE type T digital temperature meter provides you with a quick, reliable and discreet means of checking the core temperature of food in commercial kitchens, catering and other commercial and industrial environments.
  • Connectivité pour un capteur amovible et un capteur sans fil
  • Large gamme de capteurs en option pour répondre à vos besoins individuels
  • Seuils définis par l'utilisateur - alertes d'alarme sonores lorsque le seuil est dépassé
  • Les valeurs min/max sont enregistrées automatiquement
  • Le couvercle de protection TopSafe protège le thermomètre contre la saleté et la pénétration d'eau et les chocs (uniquement inclus avec l'ensemble)
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 171 g
Conforms to EN 13485.
Certifications: Certified according to HACCP and EN 13485.
Informations de commande: The testo 926 food safety thermometer can be used with a wide selection of sensors for an even broader range of applications: sensors include standard food sensors, frozen food sensors, discreet sensors designed to leave only the smallest of puncture marks, heat resistant sensors designed to check oven temperatures and wireless sensors that transmit data directly to the main module.
Informations de livraison: Livré avec pile et protocole de calibrage. Les sondes (ci-dessous) sont à commander séparément.