Imprimer
Thermomètres numériques de précision, HACCP, TFX 410
Fournisseur: EBRO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1340-5418 1340-5419 1340-5410 1340-5415 1340-5417 1340-4169 1340-5416 1340-4183
620-0212EA 426 EUR
620-0212 620-0213 620-1473 620-1463 620-1459 620-1457 620-1458 EBRO1340-4183
Thermomètres numériques de précision, HACCP, TFX 410
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre pratique et léger est équipé d'un grand écran qui facilite la lecture des données. Diverses sondes s'utilisent avec ce thermomètre pour toute une gamme d'applications.
  • Étanches et lavables au lave-vaisselle
  • Câble et la poignée résistent à des températures pouvant atteindre 200 °C
  • Facile à étalonner
  • Haut degré de précision
  • Mise hors tension automatique au bout de deux heures
Disponible avec différentes sondes PT1000.
W×D×H: 54×22×109 mm
Weight: 90 g
Certifications: DIN EN 13485.
Informations de livraison: Fournis avec pile au lithium trois volts d'une durée de vie d'environ cinq ans, certificat d'étalonnage en trois points. 620-1463 sans sonde.