Imprimer
Thermomètre alimentaire, HACCP testo 106
Fournisseur: TESTO
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 74.4 EUR
620-2358 620-3055
Thermomètre alimentaire, HACCP testo 106
Thermomètres Thermomètres numériques
Ce thermomètre présente une pointe de mesure fine et robuste qui convient parfaitement au contrôle rapide de la température et à l'inspection des denrées alimentaires dans les hôtels, les grandes cuisines et les supermarchés. Orifice de pénétration presque invisible grâce à la sonde alimentaire spéciale.
  • Seuil défini manuellement par l'utilisateur
  • Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement des limites
  • Reconnaissance automatique de la valeur finale et fonction „HOLD“ de maintien automatique
Sonde (Lר: 55×3 mm)
Informations de livraison: Livré avec gaine protectrice pour sonde et pile bouton de trois volts.