Imprimer
Couteau pour plaques CCM/CCMHP, smartCut
Fournisseur: CAMAG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
022.4300 115.4305
552-0077EA 1810 EUR
552-0077 552-0349
Couteau pour plaques CCM/CCMHP, smartCut
Cutters
Instrument idéal pour la découpe précise des plaques CCM/CCMHP souvent utilisées pour le développement des méthodes et les tests préalables. Le couteau smartCut peut découper des plaques en verre jusqu'à 3 mm d'épaisseur sans endommager la couche sensible.
  • Découpe aisée et précise des plaques
  • Facile à manipuler, taille requise directement lisible à partir de la graduation
  • Coût des matériaux réduit, via la diminution des déchets