Imprimer
Outils pour agitateurs à hélice, tiges à hélice
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 133 EUR
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Outils pour agitateurs à hélice, tiges à hélice
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable
  • Pour suspensions et homogénéisations
  • Conçues pour l'agitation de liquides d'une viscosité moyenne à élevée
  • Création d'un flux axial