Imprimer
Outils pour agitateurs à tige, unité de type turbine
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
509-20000-00 509-21000-00
441-1227EA 119 EUR
441-1227 441-1228
Outils pour agitateurs à tige, unité de type turbine
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable.
  • Pour le gazage de liquides
  • Pour l'agitation de liquides d'une viscosité moyenne à élevée
  • Création d'un flux radial