Imprimer
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation quatre pales
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0739000 0741000 0741300
441-2904EA 906 EUR
441-2904 441-2901 441-2903
Outils pour agitateurs à hélice, tige d'agitation quatre pales
Agitateurs Outils d'agitation
En acier inoxydable. Les agitateurs refoulent la substance à mélanger du haut du récipient vers le bas. Cisaillement localisé.
  • Pour une plage de vitesse moyenne à élevée
  • Pour l'agitation de liquides de faible à moyenne viscosité
  • Création d'un flux axial dans le récipient