Imprimer
Palettes d'agitation, polypropylène
Fournisseur: KARTELL
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
428 430 431 432
442-4100EA 38.7 EUR
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Palettes d'agitation, polypropylène
Agitateurs Outils d'agitation
Lames en PP, fixées à une tige en acier revêtue de PP.
  • Autoclavables
  • Bonne résistance chimique