Imprimer
VWR®, Tiges d'agitation
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
441-0253EA 102 EUR
441-0253 441-0254 441-0255 441-0256 441-0257 441-0258 441-0259 441-0260 441-0261
VWR®, Tiges d'agitation
Agitateurs Axes d'agitation
En PTFE. Pour une utilisation avec des lames d'agitation. Chimiquement inerte. La surface lisse réduit les risques de contamination et facilite le nettoyage. Elle permet de ne pas rayer les récipients d'agitation.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistance de −200 à +280 °C
Informations de commande: les lames d'agitation sont à commander séparément.