Imprimer
Pales d'agitation, extrémités lisses
Fournisseur: COWIE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
002.052.1 002.076.1 002.090.1
441-9561EA 5.2 EUR
441-9561 441-9562 441-9563
Pales d'agitation, extrémités lisses
Agitateurs Pâles d'agitation
En PTFE. Adaptées aux tiges d'agitation en PTFE; diamètre du trou de 6,5 mm, épaisseur de 3,2 mm. Inertes et inrayables. La surface lisse empêche la contamination tout en facilitant le nettoyage.
  • Très bonne résistance chimique
  • Thermorésistantes, adaptées aux températures basses et élevées (-200 ...+280 °C)