Imprimer
Paliers d'agitation à filetage femelle
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
06306004 06306204
LENZ06306004EA 403 EUR
LENZ06306004 LENZ06306204
Paliers d'agitation à filetage femelle
Agitateurs Outils d'agitation
DURAN®, borosilicate glass, PFTE/fibre glass pressure screw. The fluoroplastic bearing is in a borosilicate glass housing, and has adjustable PTFE/FPM seal. All parts are interchangeable.