Imprimer
Agitateurs magnétiques multipostes, Variomag Multipoint 6 et 15
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
50093557 50093538
442-3225EA 2120 EUR
442-3225 442-3226
Agitateurs magnétiques multipostes, Variomag Multipoint 6 et 15
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Ces agitateurs magnétiques multipostes fiables et sécurisés avec réglages de puissance pré-sélectionnables permettent une agitation optimale des différents volumes de liquide et une réduction de l'émission thermique. Ils sont dotés d'une large surface de travail facile à nettoyer et sont particulièrement adaptés pour de nombreuses applications de mélange.
  • Reproducible, wear-free low voltage operation and easy to use direct or remote control
  • Digital display clearly shows set stirring speeds
  • Memory function stores the most recently used settings, even when the device is unplugged for a long period of time
  • Automatic start-up for safe acceleration of the magnetic stirrer
  • Powerful magnetic couplings ensure precise, reproducible stirring performance for both general and specialist applications
Classe de protection IP selon DIN EN 40050: IP 64