Cet agitateur magnétique avec réglages de puissance pré-sélectionnables permet une agitation optimale des différents volumes de liquide et une réduction de l'émission thermique.
- Conception compacte et robuste
- Sans usure et sans maintenance; les unités ne présentent pas de pièces mobiles telles que moteurs, courroies et roulements mécaniques
- Tension d'alimentation basse et sécurisée; démarrage automatique pour une accélération sans risque de l'agitateur
- Fonction de mémorisation permettant d'enregistrer les paramètres les plus récemment utilisés, même lorsque l'appareil reste débranché pendant de longues périodes
- Convient aux milieux à haute viscosité
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 40050: IP 64