Imprimer
Agitateurs magnétiques télécommandés, Variomag Mobil 10 et 25
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
50119121 50119120
HPLT50119121EA 412 EUR
HPLT50119121 HPLT50119120
Agitateurs magnétiques télécommandés, Variomag Mobil 10 et 25
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Les agitateurs à moteur discoïdal télécommandés permettent l'agitation de très grands volumes de liquide et le mélange de milieux très visqueux. Conception ultra-plate et compacte, avec un boîtier facile à nettoyer sous l'eau courante.
  • Télécommande permettant de modifier aisément les paramètres, même si l'agitateur se trouve dans des zones dangereuses ou inaccessibles
  • Entraînement sans maintenance; démarrage automatique pour une accélération sûre de l'agitateur; fonction d'arrêt rapide interrompant l'agitation en 1 seconde pour empêcher la cassure des récipients
  • Mémorisation des derniers paramètres, même lorsque l'appareil reste longtemps débranché
  • Interface RS232 intégrée pour la mise en réseau de 14 unités
  • Mobil 25 est utilisable dans des bains-marie, des incubateurs et des chambres climatiques
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 66 (Mobil 10); IP 68 (Mobil 25)
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 66 (Mobil 10); IP 68 (Mobil 25)
Informations de commande: Supplied without Telemodul 10 M controller. Please order controller separately.