Imprimer
Agitateurs magnétiques, multipostes, avec boîtier de commande à distance
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 3280 EUR
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Agitateurs magnétiques, multipostes, avec boîtier de commande à distance
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Compact magnetic stirrers with VARIOMAG drive, hermetically sealed in resistant stainless steel housing (except MINI units which are plastic), making these stirrers ideal for use directly in water baths. MINI stirrers are ideal for integration in analytical instruments, cuvette holders or photometers due to their size, however these plastic units are not designed for use directly in baths. There are units with up to 60 stirring positions in this range, and a choice of three external control units. The TELEMODUL 7 has one power setting, the TELEMODUL 20 C has four power settings: 25%; 50%; 75% and 100% and can store three programmes, the TELEMODUL 40 C features ten different power settings from 10 to 100% and a RS232 interface.
  • Commande à distance à l'aide d'une unité de commande distincte
  • Utilisation à des températures allant de -10 à +56 °C (100% d'humidité relative), en incubateur ou en chambre froide* avec l'unité de commande TELEMODULE 40 C
  • Agitateurs submersibles (à l'exception du MINI) particulièrement adaptés à une utilisation directe dans des bains-marie jusqu'à +50 °C (les micro unités jusqu'à +95 °C)
  • Fournis avec unité de commande TELEMODULE, 7 W (standard), TELEMODULE 20 C ou TELEMODULE 40 C de respectivement 20 ou 40 W
  • Commande simultanée de plusieurs unités avec vitesse synchronisée et conditions de fonctionnement identiques possible grâce à un distributeur de paillasse facultatif
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 68
Informations de livraison: Fournis avec unités de commande comme illustré.
Attention: * Micro 20 peut être utilisé entre -10 et +120 °C (dans un air sec)