Imprimer
VWR® VHP-C, plaques chauffantes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
453-0050EA 671 EUR
453-0050 453-0051 453-0053 453-0054 453-0056 453-0057
VWR® VHP-C, plaques chauffantes
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Plaques chauffantes compactes avec plateau en céramique résistant aux produits chimiques. Le panneau de commande surélevé est peu exposé aux éclaboussures et permet une lecture et un ajustement faciles de la température. Les unités comportent un affichage numérique du code d’erreur et un indicateur « chaud » sur le dessus pour avertir les utilisateurs que la surface est chaude.
  • Le VHP-C7 peut être utilisé avec le thermomètre de contact VT-5 (442-0573), permettant un contrôle précis de la température
  • Circuit de sécurité fixe permettant de couper le chauffage si la température dépasse 550 °C
  • Contrôle par microprocesseur de la plaque chauffante assurant le maintien de la température définie
  • Affichage numérique pour un réglage précis et reproductible de la température
Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529: IP 21