Imprimer
VWR®, Accessoires pour agitateurs vortex analogiques, numériques et à pulsations
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
444-7047EA 449 EUR
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Accessoires pour agitateurs vortex analogiques, numériques et à pulsations
Agitateurs Agitateurs Vortex
Le kit de support de tube (444-7047) comprend:
  • Insert de fixation
  • Porte-tubes pour 10 tubes de Ø 9 mm, 8 tubes de Ø 13 mm
  • Porte-tubes pour 8 tubes de Ø 14 mm, 8 tubes de Ø 19 mm
  • Porte-tubes pour 8 tubes de Ø 25/29 mm, 5 tubes de Ø 20 mm
  • 2 harnais pour cuvette (p. ex. Erlenmeyer)
  • Insert en mousse sans trous
Fixation et inserts en mousse pour microplaques (444-0210):
Jeu de 2 inserts en mousse pour microplaques (444-0219) et 1 insert de fixation (444-7048)
Support d’insert et inserts en mousse pour microtubes (444-0209) :
Jeu de 2 inserts en mousse pour microtubes (444-0218) et 1 insert de fixation (444-7048)
Support de tube simple (444-0217) :
Convient à tous les agitateurs de type vortex et accueille des tubes de 64 à 114 mm de longueur, Ø minimum de 19 mm. Mélange mains libres. Facile à monter, aucun outil nécessaire. Accueille des tubes à centrifuger de 15 ou 50 ml.
des adaptateurs de tube à ampoule (444-0212 et 444-0213)
des dispositifs de serrage pour jusqu’à 4 flacons ou tubes. 2 tailles disponibles :
Pour flacons/tubes 15 - 17 mm Ø
Pour flacons/tubes 10 - 17 mm Ø
Attention: * Peut uniquement être utilisé avec l’insert de fixation 444-7048
** Peut uniquement être utilisé avec le support de tube 444-0217