Agitateurs compacts et universels adaptés au mélange de tous les petits récipients et des microplaques de titrage. Ces agitateurs offrent deux modes de fonctionnement.
- Fonctionnement continu ou tactile avec accessoire standard. De plus, le modèle MS 3 digital offre un mode temporisé
- Détection de l'adaptateur
- Le modèle MS 3 digital est équipé d'une minuterie à compte à rebours, plage de 1 s à 999 min
Le Mode A (mode de sécurité avec détection de l'adaptateur) ne permet d'atteindre la vitesse maximale de 3000 min⁻¹ qu'avec l'adaptateur standard en mode de fonctionnement tactile. En cas d'utilisation d'autres adaptateurs, la vitesse est limitée à 1300 min⁻¹.
Le Mode B (sans détection de l'adaptateur) permet d'atteindre une vitesse de 3000 min⁻¹ avec tous les adaptateurs. Les agitateurs sont stables sur toutes les plages de vitesses et équipés d'un boîtier solide en zinc moulé sous pression.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Informations de livraison: le modèle MS 3 basic est livré avec un accessoire standard pour tubes à essais ou petits récipients jusqu'à 50 mm, un accessoire universel pour divers supports en mousse et un support manuel à utiliser avec l'accessoire universel. Le modèle MS 3 digital est livré avec les accessoires mentionnés ci-dessus et inclut également l'accessoire pour microplaque de titrage et le support pour tube à essais avec six orifices de Ø 12 mm.