Imprimer
Agitateurs pour tubes à essai, Reax top et Reax control
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
541-10000-00 541-11000-00 541-11000-04 541-10000-11 541-10000-02 541-11000-02
444-1380EA 446 EUR
444-1380 444-1381 444-0099 444-0098 444-1469 444-1470
Agitateurs pour tubes à essai, Reax top et Reax control
Agitateurs Agitateurs Vortex
Agitateurs de type vortex faciles à utiliser: le mouvement de vortex se déclenche en appuyant avec le tube sur le support ou la plate-forme. Le modèle Reax top possède une molette de réglage analogique de la vitesse pour faire varier la vitesse en continu, tandis que le modèle Reax control est équipé d'une commande électronique de la vitesse. Le boîtier solide protège des éclaboussures, tandis que les pieds arrondis assurent une bonne stabilité sur la paillasse pour éviter tout déplacement.
  • Modes de fonctionnement continu ou automatique
  • Avec molette de
En savoir plus