Imprimer
Mélangeurs de type vortex, Disruptor Genie®
Fournisseur: Scientific Industries
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Genie®
SCIISI-DD68EA 1130 EUR
SCIISI-DD68 444-0946 444-0943 444-0945 SCIISI-D268 444-0944
Mélangeurs de type vortex, Disruptor Genie®
Agitateurs Agitateurs Vortex
Représentent une alternative abordable aux agitateurs ultrasoniques. Ils assurent un mouvement multidirectionnel, associant mélange et agitation de type vortex à grande vitesse, ce qui augmente la fréquence d'homogénéisation. Particulièrement adaptés à la lyse de cellules de levure, de bactéries et tissus végétaux et animaux, ainsi qu'à la remise en suspension de pastilles et aux procédés avec billes de verre.
  • Fonction de minuterie : mains libres 0 - 15 min (modèles analogiques), 0 - 99 min (modèles numériques) ou fonctionnement continu non minuté (tous)
  • Utilisables en chambre froide ou en incubateur
Informations de commande: Livrés avec une coupelle standard amovible pouvant être utilisée comme support lors d'une utilisation standard du Vortex, avec des tubes à essais simple et un support universel pour tubes à centrifuger, maximum de tubes: 12×1,5 ou 2,0 ml