Imprimer
VWR® lab dancer, Agitateur Vortex
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
444-0004EA 386 EUR
444-0004
VWR® lab dancer, Agitateur Vortex
Agitateurs Agitateurs Vortex
Agitateur Vortex convenant à un petit conteneur de 30 mm de diamètre maximum, par exemple des tubes à essais, tubes à centrifuger et microtubes. La partie supérieure du boîtier est en PP et la surface pour tube à essai est recouverte de plastique TPU inerte, la partie inférieure étant en zinc moulé sous pression.
  • Petit, compact et fiable
  • Excellente action de mélange
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Informations de livraison: Fourni avec un bloc d’alimentation de 12 V.