Imprimer
Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
Fournisseur: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SI-0256 SI-0156 SI-T256 SI-0276 SI-0176 SI-T276 SI-0266 SI-0166 SI-T266
444-5900EA 565 EUR
444-5900 444-9173 444-9174 444-9182 444-9183 444-9184 444-0486 444-0485 444-0487
Agitateurs Vortex, Vortex-Genie®
Agitateurs Agitateurs Vortex
Agitateurs Vortex résistants et fiables avec boîtier métallique solide et pieds en caoutchouc pour empêcher tout déplacement involontaire.
Le Vortex-Genie® 1 fonctionne en mode tactile et à vitesse fixe, il est idéal pour l'agitation de type vortex agressive d'échantillons difficiles.
  • Large gamme d'accessoires disponibles
  • Fonction de minuterie du Vortex-Genie® 2T ; 1 à 60 s en mode tactile, 1 à 60 min en mode mains-libres ou en continu
  • Utilisables en chambre froide ou en incubateur
Le Vortex-Genie® 2 fonctionne en mode tactile ou mains-libres, et à vitesse variable pour effectuer un mélange doux à vigoureux. Ce type de mélange empêche les éclaboussures, même avec des tubes ouverts.
Le Vortex-Genie® 2T présente les mêmes caractéristiques que le Vortex-Genie® 2, plus une fonction de minuterie intégrée et une fonction d'utilisation en mode continu non minuté.
Informations de livraison: le Vortex-Genie® 1 est fourni avec une cupule standard amovible rapidement pour un seul tube à essais. Supports de 76 mm pour béchers, flacons et plusieurs tubes à essais disponibles en option. Les Vortex-Genie® 2 et 2T sont fournis avec une cupule standard amovible pour un seul tube à essais et un support de 76 mm pour béchers, flacons et plusieurs tubes à essais.
Attention: Selon la vitesse
Le kit de démarrage pour échantillons multiples est composé d'une plate-forme de 152 mm, d'un insert en mousse pour 60 microtubes et d'un insert en mousse pour une micro-plaque standard.
Le kit d'échantillonnage grand modèle constitue la solution idéale pour combiner béchers, flacons et grands tubes. Il est constitué d'une plate-forme encastrée, de 2 bandes élastiques, d'un insert en mousse vide, d'un insert en mousse pour 4 tubes de 29 to 37 mm, d'un insert en mousse pour 8 tubes de 14 to 29 mm et d'un insert en mousse pour 12 tubes de 9 to 16 mm
Le petit plateau pour ampoule/tube permet un mélange vigoureux de bout en bout pour quatre tubes ou ampoules de 15 to 17 mm de Ø
Le grand plateau pour ampoule/tube permet un mélange vigoureux de bout en bout pour quatre tubes ou ampoules de 10 to 17 mm de Ø