Imprimer
Agitateurs pour microplaques, gamme Titramax
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
544-11200-00 544-11300-00 544-12200-00 544-12209-00 544-11300-06 544-11200-13 544-12200-06 544-12209-06 544-11200-02 544-11300-02 544-12200-02 544-12209-02
444-1210EA 1290 EUR
444-1210 444-1390 444-1391 444-0078 444-0195 444-0194 444-0196 444-0190 444-1483 444-1484 444-1485 444-1486
Agitateurs pour microplaques, gamme Titramax
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Pour un mélange vigoureux des microplaques de titrage. L'amplitude de vibration de 1,5 mm garantit l'absence d'éclaboussures, même avec des récipients pleins ; celle de 3 mm assure des résultats de mélange optimaux, même en quantités infimes. Les agitateurs conçus pour une utilisation continue sont équipés d'une protection anti-surchauffe et d'une plate-forme isolée pour une accumulation de chaleur quasi nulle.
  • Système modulaire, le Titramax 1000 peut être associé à l'incubateur Incubator 1000 et à un couvercle plat
  • La fonction de minuterie avec signal sonore permet de régler la durée de fonctionnement jusqu'à 120 minutes.
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Parfaitement adapté pour une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température comprise entre 0 et 50 °C, en incubateur ou en chambre froide.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30 (and Titramax 1000: IP 40)
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations de livraison: le kit complet Titramax 1000 inclut les éléments suivants : agitateur vibrant pour microplaques, Titramax 1000, module de chauffage, incubateur Incubator 1000 et couvercle d'incubation plat.