Imprimer
Agitateur incubateur, Multitron Standard
Fournisseur: INFORS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
29561S 29562S 29532S 29538S 29530S 66123S 66124S
444-4235EA 63990 EUR
444-4235 444-4236 444-4227 444-4230 444-4225 444-0677 444-0678
Agitateur incubateur, Multitron Standard
Agitateurs Agitateurs incubateurs
Pour les applications en microbiologie et culture cellulaire, bactéries, levures et champignons nécessitant une agitation vigoureuse pour un transfert de masse optimal. Culture cellulaire où une agitation lente et douce s’impose ou biologie moléculaire pour la préparation de Mini et Maxi-preps ou pour l’expression de protéines recombinants. Grâce à l’ouverture frontale de la porte servant de support au plateau, le Multitron Standard est simple à utiliser. Il permet un accès facile et sûr à l’ensemble des flacons, et ce quelque soit leurs positions sur le plateau. Son plateau extrait se trouve à environ 1,30 mètres du sol. Quand à l’unité du bas, il ne vous sera pas nécessaire de plonger à l’intérieur de la chambre pour manipuler vos cultures; Tirez simplement le plateau sur la porte.
  • Trois configurations de base pour lesquelles seules les options de réfrigération et d’excentration (25 et 50 mm) sont disponibles
  • Contrôle précis de la température et deux afficheurs LED de grande taille permettent un contrôle visuel du statut de l’appareil
  • Contrôle de toutes les unités d’un ensemble superposé à partir de n’importe quel panneau de contrôle
  • Le Multitron Standard est disponible avec réfrigération, un serpentin de réfrigération à lamelles est installé dans chaque unité au niveau du circuit de ventilation. L’avantage principal de ces systèmes comparés à la technologie Peltier sont de meilleurs performances de refroidissement
  • La porte à ouverture frontale vers le bas sert de support pour le plateau
Informations de commande: Fourni sans plateau. Plateau adhésif ou universel à compléter par tulipes, plateaux pré-équipés de pinces, plateaux spéciaux pour microplaques, tulipes inox ou plastiques, supports pour tubes ou microplaques: nous consulter.