Imprimer
Agitateurs thermostatés pour microplaques, série PHMP
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PHMP-4 PHMP PHMP-100
444-0929EA 2540 EUR
444-0929 444-0930 444-0982
Agitateurs thermostatés pour microplaques, série PHMP
Agitateurs Agitateurs incubateurs
L'agitateur thermostaté pour microplaques compact à double chauffage est conçu pour être utilisé avec deux ou quatre microplaques de profondeur standard de 4 ou 384 puits pour une incubation jusqu'à 60 ou 100 °C. Un double chauffage issu de la plate-forme et du couvercle chauffant assure un micro-environnement contrôlé et garantit une uniformité et une reproductibilité excellentes. Le couvercle chauffant minimise également l'évaporation. Le moteur à la fois puissant et silencieux garantit une rotation contrôlée et reproductible sur toute la plage de vitesse.
  • Phases de mélange et d'incubation associées pour des temps de réaction réduits
  • Minuterie intégrée de 1 minute à 96 heures avec alarme auditive et mise hors tension automatique
  • Utilisables entre 4 et 40 °C (80 % d'humidité relative sans condensation) dans un incubateur ou une chambre froide
Complies with IEC61010 parts 1 and 2
Certifications: Conformes à IEC61010 chapitres 1 et 2.
Attention: * RT = température ambiante