Imprimer
Agitateurs pour microplaques, TiMix 5 et TiMix 5 Control
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6167000 6166000
444-9142EA 4070 EUR
444-9142 444-9143
Agitateurs pour microplaques, TiMix 5 et TiMix 5 Control
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Agitateur pour microplaques grande capacité avec mouvement orbital à haute vitesse. Le TiMix 5 est une version analogique. Le TiMix 5 Control, équipé en plus d'un écran d'affichage numérique et d'une commande programmable, peut être intégré dans les systèmes robotiques analytiques.
  • Peut accueillir huit microplaques dans un plateau/système de portoirs standard ou jusqu'à 16 microplaques avec un plateau supplémentaire
  • Le système de portoirs permet d'agiter jusqu'à 48 microplaques
  • Mode minuterie ou continu (TiMix 5), mode programmable ou continu (TiMix 5 Control)
  • Contrôle électronique de la vitesse
  • Peuvent être utilisés avec le couvercle d'incubation TH 15 (444-9391) à température ambiante comprise entre +5 et 50 °C avec une précision de ±1% de la valeur définie
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations de commande: fournis sans fixation, ni plateau.
Attention: * Les options d'usine ne peuvent pas être reconditionnées.
** Les portoirs pour tubes et les pinces pour flacons doivent être commandés séparément. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.