Imprimer
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PTR-60 PTR-35
444-0357EA 1380 EUR
444-0357 444-0695
Multifunction rotators, PTR-35, PTR-60, 360°
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Les agitateurs rotatifs 360° multifonctions PTR-35 et PTR-60 à vitesse et angle variables offrent des possibilités de mélange variées. Applications: agitation de microtubes, immunoprécipitation et autres applications similaires, prévention de la coagulation sanguine et diagnostic latex. Le moteur pas à pas assure un mouvement de rotation régulé et reproductible sur toute la plage de vitesse. Les agitateurs rotatifs fournissent les mouvements nécessaires pour agiter des mélanges de particules de différentes tailles:
  • Multifonctions: rotation, va-et-vient et vibration
  • Mouvements définis en fonctionnement continu ou temporisé; minuterie intégrée: 1 minute à 24 heure avec arrêt automatique
  • Combinaison possible de différentes phases pour plus de souplesse
  • Utilisation entre 4 et 40 °C (80% d'humidité relative sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
Rotation à 360° (onde longue) pour grosses particules.
Va-et-vient (onde moyenne et longue) pour particules grandes à moyennes.
Vibration (onde courte) pour petites particules
L'association de différentes phases d'agitation dans une séquence personnalisée offre les possibilités suivantes: rotation verticale à 360°; 360° va-et-vient; 360°, va-et-vient et vibration; 360°, va-et-vient et pause; va-et-vient; va-et-vient et pause; vibration et va-et-vient. Il est possible de configurer un programme personnalisé pour différentes combinaisons de mouvements afin d'assurer des conditions de mélange optimales.
Informations de livraison: Fournis avec plate-forme standard pour tubes de Ø 15 mm max.; autres plates-formes disponibles pour des tubes plus grands ou des combinaisons de tubes.