Imprimer
Agitateur à hélice, Reax 2
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
541-21001-00 541-21001-06 541-21001-07 541-21009-00 541-21009-03 541-21009-04
444-1113EA 1480 EUR
444-1113 444-1455 444-1495 444-0984 444-1067 444-1068
Agitateur à hélice, Reax 2
Agitateurs Mélangeurs rotatifs
Agitateurs à hélice à mouvement unidimensionnel, conçu pour effectuer un mélange homogène, parfaitement adapté à l'hématologie, aux diagnostics médicaux, aux tests de matériaux et à la biochimie. L'unité est équipée d'un cadran analogique pour régler la vitesse.
  • Conçus pour une utilisation continue
  • Adaptateur universel facile à changer pour utiliser différents récipients
  • Parfaitement adaptés à une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température comprise entre 0 et 40 °C (80% d'humidité relative), en incubateur ou en chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Complies with DIN 38414 part 4 - Determination of effluent in water
Certifications: Conforme à la norme DIN 38414 partie 4 - Détermination des effluents dans l'eau. Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21.
Informations de livraison: fournis avec un tapis de caoutchouc antidérapant ; autres accessoires à commander séparément.