Imprimer
Agitateurs à plate-forme 3D, série Polymax
Fournisseur: Heidolph
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Polymax
444-1457EA 2550 EUR
444-1457 444-1458 444-1456 444-1115 444-1475 444-1440 444-1341 444-1474 444-1441 444-1482 444-1481 444-1459
Agitateurs à plate-forme 3D, série Polymax
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Agitateurs avec plate-forme à mouvement oscillant tridimensionnel, conçus pour effectuer un mélange homogène et parfaitement adaptés à la répartition de cellules ou de solutés, la préparation de lames et de gels d'électrophorèse, de plaques de culture et d'erlenmeyers. Le Polymax 2040 convient aux plaques de culture et récipients de grande taille. Réglage de la vitesse par boutons rotatifs.
  • Système modulaire: le Polymax 1040 peut être associé à l'incubateur 1000 et à un capot bas ou haut
  • La fonction de minuterie avec signal sonore permet de régler la durée de fonctionnement jusqu'à 120 minutes
  • Angle d'inclinaison fixe de 5° ou 10°
  • Contrôle de la vitesse: électronique pour Polymax 1040, numérique pour Polymax 2040
  • Parfaitement adaptés à une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température de 0 à 50 °C (80% d'humidité relative), en incubateur ou chambre froide
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 40 (Polymax 1040); IP 20 (Polymax 2040)
Informations de livraison: Fournis avec un tapis de caoutchouc antidérapant, les accessoires devant être commandés séparément. Les accessoires du Polymax 1040 sont de catégorie D et ceux du Polymax 2040 sont de catégorie E. Veuillez consulter l'entrée « Accessoires pour agitateurs Heidolph » à la fin de la section sur les agitateurs orbitaux.