Imprimer
Agitateurs à mouvement de bascule, Duomax 1030
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 2160 EUR
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Agitateurs à mouvement de bascule, Duomax 1030
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Agitateurs à mouvement de bascule, conçus pour un mélange homogène, particulièrement adaptés aux fioles, flacons pour milieux et grands récipients. Appareils à cadrans analogiques pour régler la fréquence du mouvement de bascule et la durée.
  • Système modulaire, peut être associé à l'incubateur Incubator 1000 et à un couvercle bas ou haut
  • La fonction de minuterie avec signal sonore permet de régler la durée de fonctionnement jusqu'à 120 minutes.
  • Angle d'inclinaison fixe de 5° ou 10°, contrôle électronique de la vitesse
  • Parfaitement adaptés à une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température comprise entre 0 et 50 °C (80% d'humidité relative), en incubateur, chambre froide ou incubateur à CO₂
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 40
Informations de livraison: fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant, les accessoires devant être commandés séparément. Pour les accessoires de catégorie D, veuillez consulter l'entrée « Accessoires pour agitateurs Heidolph » à la fin de la section sur les agitateurs orbitaux. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.