Imprimer
Agitateurs orbitaux, KS 260
Fournisseur: IKA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2980200 2980300 2980202 2980203 2980302 2980303 2980201 9019203 9019202 9025602 9025603 4278400
444-2772EA 3520 EUR
444-2772 444-2773 444-2321 444-2322 444-2323 444-2324 IKAA2980201 444-0660 444-0659 IKAI9025602 IKAI9025603 444-1303
Agitateurs orbitaux, KS 260
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Mélangeurs plats et compacts avec minuterie et réglage électronique de la vitesse. Le modèle control est équipé d'une interface RS232 analogique et d'un système de positionnement limité intégré pour des échantillonnages robotisés ; toutes les fonctions peuvent être contrôlées et décrites avec le logiciel labworldsoft® disponible en option.
  • Fonctionnement continu ou temporisé : 5 à 50 min pour le modèle basic, 0 à 599 min pour le modèle control
  • Modèle basic équipé d'un affichage à LED pour le réglage de la vitesse et du temps ; le modèle control est équipé d'un affichage numérique indiquant la vitesse, le temps et le mode de fonctionnement
  • Utilisable de 5 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Informations sur les accessoires: le mélangeur KS 260 basic/control peut accueillir au maximum 56 flacons de 25 ml, 23 de 50 ml, 23 de 100 ml, 11 de 250 ml ou 9 de 500 ml.
Informations de commande: fourni sans fixation, les accessoires étant à commander séparément.