Imprimer
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
0052030 0052119 0052115
444-9114EA 267 EUR
444-9114 444-9121 444-9122
Accessories for mini orbital shaker, KM 2
Agitateurs Agitateurs orbitaux
La capacité maximale du mini-plateau universel est de 23×10, 15×25, 15×50, 15×100, 6×250, 4×500, 3×1000 ou 1×2000 ml ou de 1 portoir pour tubes à essai.
La capacité maximale du plateau universel KM est de 58×10, 29×25, 27×50, 24×100, 12×250, 8×500, 5×1000 ou 2×2000 ml ou de 3 portoirs pour tubes à essai. Le plateau peut accueillir 4 ampoules à décanter de 100 ml et 3 de 250 ml.