Imprimer
Mini-agitateurs orbitaux, KM 2 et KM 2 Akku
Fournisseur: Edmund Bühler GmbH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6135000 6113000
444-9111EA 2400 EUR
444-9111 444-9109
Mini-agitateurs orbitaux, KM 2 et KM 2 Akku
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs orbitaux durables, avec contrôle analogique, disponibles en versions standard ou fonctionnant sur batterie. Le modèle sur batterie fonctionne durant 40 heures au minimum. Différents récipients peuvent être utilisés en choisissant à partir de la gamme d'accessoires disponibles en option.
  • Fonctionnent soit en continu ou grâce à un minuteur de 0 à 99 heures 59 min
  • L'unité de contrôle intégrée avec affichage LED permet un réglage facile de la vitesse d'agitation requise et du temps d'exécution
  • Les agitateurs peuvent être utilisés de 4 à 45 °C et une humidité relative de 95% (sans condensation), dans un incubateur ou une chambre froide
  • Maintenance réduite et contrôle direct permettant des démarrages doux et la protection des cellules
  • L'émission de chaleur de seulement 4 watts ne modifie pas la température ambiante, ce qui garantit un développement optimal des cultures cellulaires
  • Le modèle sur batterie comporte une batterie d'acétate de plomb (12 V/7 Ah, 4 W), garantissant un minimum de 40 heures d'utilisation pour une charge maximale
Le plateau universel KM peut accueillir un maximum de 58 flacons de 10 ml, 29 flacons de 25 ml, 27 flacons de 50 ml, 24 flacons de 100 ml, 12 flacons de 250 ml, 8 flacons de 500 ml, 5 flacons de 1000 ml ou 2 flacons de 2000 ml ou bien 3 portoirs pour tubes à essais. Le mini-plateau KM peut contenir 23 flacons de 10 ml, 15 flacons de 25 ml, 15 flacons de 50 ml, 15 flacons de 100 ml, 6 flacons de 250 ml, 4 flacons de 500 ml, 3 flacons de 1000 ml ou 1 flacon de 2000 ml. Pour plus d'informations sur les autres accessoires en option, veuillez contacter votre agence Avantor.
Informations de commande: fournis avec une plate-forme de base, un tapis en caoutchouc et un chargeur de batterie/unité d'alimentation (modèle KM 2 Akku uniquement). Les plateaux universels doivent être commandés séparément.