Imprimer
Échantillonneurs de zones
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5317-1150 5317-1058 5317-1085 5316-0055 5316-0085 5319-1085 5319-1150 5316-1055 5316-1085 5317-2055 5317-2150 5317-2085 5319-1250 5316-1150 5316-3150 5316-0150 5316-3055 5316-2055 5316-3085 5316-2085 5316-2150 5319-2085 5319-2150 5319-2250
312-1113EA 489 EUR
312-1113 312-1111 312-1112 312-1101 312-1102 312-1121 312-1122 312-1131 312-1132 312-1183 312-1184 312-1185 312-0084 312-0078 312-0082 312-0077 312-0080 312-0079 312-0081 300-0049 300-0050 300-0051 300-0052 300-0053
Échantillonneurs de zones
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Lors des échantillonnages de produits en vrac, les échantillons transversaux peuvent être prélevés à différentes profondeurs. Utilisable avec différents substrats d'échantillons, des poudres fines aux gros grains. L'échantillonneur Multi-sampler comporte trois ou cinq cuves séparées, et permet de prélever des échantillons à plusieurs profondeurs, en un seul geste. L'échantillonneur Uno possède une cuve permettant de prélever un échantillon à une profondeur spécifiée. Un échantillonneur multi-couche ne possède aucune cuve, mais ses trois ou cinq entrées permettent de prélever un échantillon à plusieurs profondeurs. L'échantillonneur Jumbo ne possède aucune cuve, mais est équipé de trois, cinq ou sept entrées, avec un Ø de tube de 50 mm, idéal pour les gros grains et les quantités importantes.
  • Pointe amovible facile à nettoyer
  • Code couleur (échantillonneurs Multi et Uno)
  • Matériaux ultrapurs : acier inoxydable V4A (1.4404)/AISI 316 L, PTFE ou aluminium
  • 3 longueurs comprises entre 550 mm et 1500 mm, Jumbo jusqu'à 2500 mm
  • Les échantillonneurs présentent le plus petit espace possible entre les tubes intérieurs et extérieurs.