Imprimer
VWR®, Louches de prélèvement
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
331-0005EA 154 EUR
331-0005 331-0006 331-0007 331-0008 331-0009
VWR®, Louches de prélèvement
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Ces échantillonneurs sont constitués d’un collecteur vissé sur une tige amovible enttièrement encapsulée de PTFE.
  • Très bonne résistance chimique, résistance aux températures élevées
  • L'article de base consiste en un bécher collecteur, doté d'une seule tige de 600 mm
  • Une rallonge (331-0005) peut être vissée sur la tige pour en augmenter la longueur
Appropriés aux basses et hautes températures (−200 à +280 °C).