Imprimer
Échantillonneur pour liquides, LiquiSampler
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5330-2100 5330-2200 5330-1100 5330-1200 5330-1060 5330-2060
331-2150EA 638 EUR
331-2150 331-2151 331-2152 331-2153 331-0036 331-0037
Échantillonneur pour liquides, LiquiSampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Fabriqué en PTFE/FEP ou PP ultrapurs et chimiquement inertes, pour un échantillonnage sans contamination. Adéquat pour toute cuve et tout fût avec une ouverture ayant un diamètre d'au moins 32 mm.
  • Démontage et nettoyage extrêmement simples
  • Bouton-poussoir actionnable d'une seule main
  • Facile d'entretien, grâce aux surfaces non poreuses et sans interstices évitant le dépôt de salissures
  • Bouton-poussoir doté d'un code de couleur rouge, bleu, vert, jaune, blanc ou noir
  • Filetages ronds, qui ont fait leurs preuves en hygiène agroalimentaire
Adapté aux prélèvements ciblés, toutes couches ou en profondeur, à partir de barils ouverts ou fermés, cuves, citernes, silos, et en eau libre (étangs, ruisseaux, lacs, rivières).
Certifications: DIN 53 242.